Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody Carboxyfluorescein [clone: 8H218]
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 8H218
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 Tests 100 Tests USBIS6610-11F
Codice articolo fornitore:: S6610-11F
Codice articolo locale:: USBIS6610-11F
Specifiche
Antigene SSEA-4
Nome antigene Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reattività Human, Mouse
Coniugazione FAM (Carboxyfluorescein)
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 8H218
Host Mouse
Isotipo IgG3
Citometria a flusso Yes
Purificazione purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità