Anti-SSEA-4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 13A271]
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: SSEA-4
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A271
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Human
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 µg 25 µG USBIS6610-10J
Codice articolo fornitore:: S6610-10J
Codice articolo locale:: USBIS6610-10J
Specifiche
Antigene SSEA-4
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 13A271
Host Mouse
Isotipo IgG3 kappa
Western Blot Yes
Immunoprecipitazione Yes
Citometria a flusso Yes
Concentrazione ~0,5 mg/ml
Purificazione purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità