Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 11E346]
Fornitore: US Biological
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 11E346
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Chicken, Dog, Human, Monkey, Mouse, Rabbit
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 Tests 25 Tests USBIS6610-10H
Codice articolo fornitore: S6610-10H
Codice articolo locale: USBIS6610-10H
Specifiche
Antigene SSEA-4
Nome antigene Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reattività Rabbit, Human, Monkey, Chicken, Mouse, Dog
Coniugazione PE (Phycoerythrin)
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 11E346
Host Mouse
Isotype IgG3 kappa
ImmunoChemistry Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Purificazione purified by Protein G chromatography
Form liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI