Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody NL®557 [clone: 9L854]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 9L854
Conjugation: NL®557
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
500 µl 500 µl USBIS6610-10A
Codice articolo fornitore: S6610-10A
Codice articolo locale: USBIS6610-10A
Specifiche
Antigene SSEA-4
Nome antigene Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reattività Human, Mouse
Coniugazione NL® 557
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 9L854
Host Mouse
Isotype IgG3
ImmunoChemistry Yes
Purificazione purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,1% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità