Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5C1]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry: 10-20 μg/ml
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 5C1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS6610-10
Codice articolo fornitore: S6610-10
Codice articolo locale: USBIS6610-10
Specifiche
Antigene SSEA-4
Nome antigene Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 5C1
Host Mouse
Isotipo IgG3
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Concentrazione ~1 mg/ml
Purificazione purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione 0,02M PBS, 0,25M sodium chloride, pH 7.6, 0,1% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità