Anti-FUT4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 13A269]
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: FUT4 (fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific))
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A269
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
25 µg 25 µG USBIS6609-99
Codice articolo fornitore: S6609-99
Codice articolo locale: USBIS6609-99
Specifiche
Antigene FUT4
Antigen name Fucosyltransferase 4
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 13A269
Host Mouse
Isotype IgM
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Flow cytometry Yes
Concentrazione ~0,5 mg/ml
Purificazione affinity-purified
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità