Anti-S Tag Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-2μg/ml
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG USBIS6609-96D
Codice articolo fornitore:: S6609-96D
Codice articolo locale:: USBIS6609-96D
Specifiche
Antigene S
Nome antigene S tag
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Tag
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
Concentrazione ~0,1 mg/ml
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Sequenza KETAAAKFERQHMDS
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,4, 0,05% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità