Anti-S Tag Goat polyclonal antibody PE (Phycoerythrin)
Fornitore: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS6609-96B
Codice articolo fornitore: S6609-96B
Codice articolo locale: USBIS6609-96B
Specifiche
Antigene S
Antigen name S tag
Coniugazione PE (Phycoerythrin)
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Tag
Host Goat
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Concentrazione ~0,1 mg/ml
Purificazione purified by affinity chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,1% sodium azide and a stabilizing agent.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Applicazioni testate Fluoresence ELISA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità