Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 10F401]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:5-1:10;
Do not freeze!
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F401
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG USBIS6609-95V1
Codice articolo fornitore: S6609-95V1
Codice articolo locale: USBIS6609-95V1
Specifiche
Antigene S
Nome antigene S tag
Coniugazione PE (Phycoerythrin)
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Tag
Clone 10F401
Host Mouse
Isotipo IgG2a
Flow cytometry Yes
Concentrazione ~0,1 mg/ml
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,09% sodium azide, sucrose.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità