Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody FITC (Fluorescein) [clone: 10F402]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:5-1:10;
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F402
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS6609-95U2
Codice articolo fornitore:: S6609-95U2
Codice articolo locale:: USBIS6609-95U2
Specifiche
Antigene S
Nome antigene S tag
Coniugazione FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Tag
Clone 10F402
Host Mouse
Isotipo IgG2b
Citometria a flusso Yes
Concentrazione ~0,5 mg/ml
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,09% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità