Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 5K160]
Fornitore: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K160
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS6609-95N
Codice articolo fornitore: S6609-95N
Codice articolo locale: USBIS6609-95N
Specifiche
Antigene S
Nome antigene S tag
Coniugazione PE (Phycoerythrin)
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Tag
Clone 5K160
Host Mouse
Isotype IgG2b kappa
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Concentrazione ~0,1 mg/ml
Purificazione purified
Form liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,1% sodium azide and a stabilizing agent.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Applicazioni testate Fluoresence ELISA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI