Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10F401]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:5;
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F401
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
500 µg 500 µG USBIS6609-95J
Codice articolo fornitore: S6609-95J
Codice articolo locale: USBIS6609-95J
Specifiche
Antigene S
Nome antigene S tag
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Tag
Clone 10F401
Host Mouse
Isotipo IgG2a
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Concentrazione ~0,5 mg/ml
Purificazione purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione borate buffered saline, pH 8.0
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità