Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 5K159]
Fornitore: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K159
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS6609-95H
Codice articolo fornitore: S6609-95H
Codice articolo locale: USBIS6609-95H
Specifiche
Antigene S
Nome antigene S tag
Coniugazione PE (Phycoerythrin)
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Tag
Clone 5K159
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Concentrazione ~0,1 mg/ml
Purificazione purified
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,1% sodium azide and a stabilizing agent.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Applicazioni testate Fluoresence ELISA
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità