Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody HRP (Horseradish Peroxidase) [clone: 5K158]
Fornitore: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K158
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 ml 1 ml USBIS6609-95A
Codice articolo fornitore: S6609-95A
Codice articolo locale: USBIS6609-95A
Specifiche
Antigene S
Nome antigene S tag
Coniugazione HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Tag
Clone 5K158
Host Mouse
Isotipo IgG1 kappa
ELISA Yes
Purificazione purified
Forma liquid
Tampone di conservazione 50% glycerol/ 50% PBS, pH 7,4
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità