Anti-ST7 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Immunochemistry: 5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: ST7 (suppression of tumorigenicity 7)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG USBIS6606-57A
Codice articolo fornitore: S6606-57A
Codice articolo locale: USBIS6606-57A
Specifiche
Antigene ST7
Nome antigene Suppression Of Tumorigenicity 7
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
ELISA Yes
Numero amminoacido 846 to 859
Concentrazione ~1 mg/ml
Purificazione purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,1% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità