Anti-SSA1/Ro-52 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 11n177]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 8-25 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SSA1/Ro-52
Clonality: Monoclonal
Clone: 11n177
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS6600-65C1
Codice articolo fornitore: S6600-65C1
Codice articolo locale: USBIS6600-65C1
Specifiche
Antigene SSA1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 11n177
Host Mouse
Isotipo IgG1
Sinomini antigene Ro-52
Numero amminoacido 195 to 293
Concentrazione ~0,5 mg/ml (after reconstitution)
Purificazione purified by Protein G chromatography
Forma lyophilized powder
Tampone di conservazione PBS, pH 7,4, 5% trehalose.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità