Anti-SREBP-1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: SREBP-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Hamster, Human, Mouse, Rat
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µl 100 µl USBIS6505-15B
Specifiche
Antigene SREBP-1
Reattività Mouse, Hamster, Human, Bovine, Rat
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western Blot Yes
Numero amminoacido 700 to 800
Concentrazione ~1 mg/ml
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione Tris-glycine, 150mM NaCl, pH 7,2, 0,05% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità