Anti-NCOA3 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C309]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: NCOA3 (nuclear receptor coactivator 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C309
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Antibody size Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG USBIS6505-08C
Specifiche
Antigene NCOA3
Nome antigene Nuclear receptor coactivator 3
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 8C309
Host Mouse
Isotype IgG1
Western Blot Yes
Concentrazione ~0,1 mg/ml
Purificazione purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,4, 1% BSA, 0,05% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità