Anti-NCOA3 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 3. 75 μg/ml
Type: Primary
Antigen: NCOA3 (nuclear receptor coactivator 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG USBIS6505-08B2
Codice articolo fornitore: S6505-08B2
Codice articolo locale: USBIS6505-08B2
Specifiche
Antigene NCOA3
Nome antigene Nuclear receptor coactivator 3
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Concentrazione ~0,5 mg/ml
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione Tris saline, pH 7,3, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità