Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-SRC Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chicken, Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
10 Pieces 10 USBIS6504-45R
Codice articolo fornitore: S6504-45R
Codice articolo locale: USBIS6504-45R
Specifiche
Antigene SRC
Nome antigene v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog
Reattività Human, Mouse, Chicken
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
Modifica phospho-Tyr418
Concentrazione (good for 10 min blots)
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS(without Mg2+ and Ca2+), 1mg/ml BSA (IgG, protease free), pH 7,2, 0,05% sodium azide, 50% glycerol.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità