Anti-SRC Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 6D774]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 μg/ml; ELISA: 0.5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SRC (v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog)
Clonality: Monoclonal
Clone: 6D774
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS6504-40M-100
Codice articolo fornitore:: S6504-40M-100
Codice articolo locale:: USBIS6504-40M-100
Specifiche
Antigene SRC
Nome antigene v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog
Reattività Mouse, Rat, Dog, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 6D774
Host Mouse
Isotipo IgG1
Western Blot Yes
ELISA Yes
Epitopo N-terminal
Concentrazione ~1 mg/ml
Purificazione purified
Forma liquid
Storage Buffer PBS,PEG, sucrose, 0,09% sodium azide.
Storage temperature Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità