Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-ARHGAP33 Goat polyclonal antibody unconjugated

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Immunochemistry: 1. 25 μg/ml

Type: Primary
Antigen: ARHGAP33 (Rho GTPase activating protein 33)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS1014-97T7
Codice articolo fornitore: S1014-97T7
Codice articolo locale: USBIS1014-97T7

Specifiche

Antigene ARHGAP33
Nome antigene Rho GTPase activating Protein 33
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
ELISA Yes
Epitopo N-terminal
Concentrazione ~0,5 mg/ml
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3, 0,5% BSA.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI