Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-SNX2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 0.25-0.5 μg/ml

Type: Primary
Antigen: SNX2 (sorting nexin 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat


Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIS1014-97B1
Codice articolo fornitore:: S1014-97B1
Codice articolo locale:: USBIS1014-97B1

Specifiche

Antigene SNX2
Nome antigene sorting nexin 2
Reattività Mouse, Rat, Monkey, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western Blot Yes
Numero amminoacido 120 to 170
Concentrazione ~0,5 mg/ml
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma liquid
Storage Buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Storage temperature Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità