Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-ENDOG Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: 9E272]

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:2000-5000

Type: Primary
Antigen: ENDOG (endonuclease G)
Clonality: monoclonal
Clone: 9E+272
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat



Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µl 100 µl USBIE2291-40K
Codice articolo fornitore:: E2291-40K
Codice articolo locale:: USBIE2291-40K

Specifiche

Antigene ENDOG
Nome antigene endonuclease G
Reattività Mouse, Rat, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 9E272
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western Blot Yes
Epitopo C-terminal
Formato Supernatant
Forma liquid
Tampone di conservazione 50mM Tris-glycine, pH 7,4, 0,15M sodium chloride, 40% glycerol, 0,01% sodium azide, 0,05% BSA.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità