Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-Endogenous Retrovirus Type K, Human, Envelope Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5i74]

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:2000

Type: Primary
Antigen: Endogenous Retrovirus Type K, Human, Envelope
Clonality: Monoclonal
Clone: 5i74
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:



Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIE2286-14
Codice articolo fornitore:: E2286-14
Codice articolo locale:: USBIE2286-14

Specifiche

Nome antigene Endogenous Retrovirus Type K, Human, Envelope
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 5i74
Host Mouse
Isotipo IgG2a
ELISA Yes
Concentrazione ~1 mg/ml
Purificazione purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Storage Buffer PBS, pH 7,4.
Storage temperature Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità