Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.

Anti-ERVW-1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: ERVW-1 (endogenous retrovirus group W, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 µl 200 µl USBIE2286-05A
Codice articolo fornitore: E2286-05A
Codice articolo locale: USBIE2286-05A

Specifiche

Antigene ERVW-1
Nome antigene endogenous retrovirus group W, member 1
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Epitopo internal
Purificazione purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, 0,09% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità