Anti-Encephalitis, Japan, Nakayama Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 11C215]
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: Encephalitis, Japan, Nakayama
Clonality: monoclonal
Clone: 11C215
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIE2280-30A
Codice articolo fornitore:: E2280-30A
Codice articolo locale:: USBIE2280-30A
Specifiche
Nome antigene Encephalitis, Japan, Nakayama
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 11C215
Host Mouse
Isotipo IgG1
ELISA Yes
Immunofluorescenza Yes
Concentrazione ~1 mg/ml
Purificazione purified
Forma liquid
Storage Buffer 0,02M PBS, pH7.6, 0,25M sodium chloride, 0,1% sodium azide.
Storage temperature Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità