Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-EN2 Goat polyclonal antibody unconjugated

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:4000; Western Blot: 0.1-0. 3μg/ml

Type: Primary
Antigen: EN2 (engrailed homeobox 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBIE2270-11
Codice articolo fornitore: E2270-11
Codice articolo locale: USBIE2270-11

Specifiche

Antigene EN2
Nome antigene engrailed homeobox 2
Reattività Dog, Rat, Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Goat
Western blot Yes
ELISA Yes
Concentrazione ~0,5 mg/ml
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Sequenza C-NHSTTAKEGKSDSE
Forma liquid
Tampone di conservazione Tris saline, 0,02% sodium azide, pH 7,3, 0,5% BSA.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI