Anti-SPATA4 Mouse Polyclonal Antibody
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPATA4 (spermatogenesis associated 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG USBI133752
Codice articolo fornitore: 133752
Codice articolo locale: USBI133752
Specifiche
Antigene SPATA4
Nome antigene spermatogenesis associated 4
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Mouse
Isotipo IgG
Western blot Yes
Purificazione purified by Protein A chromatography
Sequenza MAAAGQEKGYLTQTAAALDKSPSLSPQLAAPIRGRPKKCLVYPHAPKSSRLSRSVLRWLQGLDLSFFPRDINRDFSNGFLIAEIFCIYYPWELELSSFENGTSLKVKLDNWAQLEKFLARKKFKLPKELIHGTImmunochemistryKAGVPEILIEEVYTLLTHREIKSIQDDFVNFTDYSYQMRLPLVSRSTVSKSIKDNIRLSELLSNPNMLTNELKAEFLILLHMLQRKLGRKLNPEWFDVKPTVGEVTLNHLPAQASGRRYNLKVKRGRVVPVLPNIGSGGSSHREIHVKQAGQHSYYSAMKPIRNMDKKP
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,2.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI