Anti-SPA17 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3B6]
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: SPA17 (sperm autoantigenic protein 17)
Clonality: monoclonal
Clone: 3B6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBI133739
Codice articolo fornitore: 133739
Codice articolo locale: USBI133739
Specifiche
Antigene SPA17
Nome antigene sperm autoantigenic Protein 17
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 3B6
Host Mouse
Isotipo IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Numero amminoacido 51 to 149
Concentrazione ~1 mg/ml
Purificazione purified by Protein A chromatography
Sequenza WB:Transfected293Tcellsandrecombinantprotein
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,4
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI