Anti-SPA17 Mouse Polyclonal Antibody
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 μg/ml; Immunochemistry: 3μg/ml
Type: Primary
Antigen: SPA17 (sperm autoantigenic protein 17)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG USBI133738
Codice articolo fornitore: 133738
Codice articolo locale: USBI133738
Specifiche
Antigene SPA17
Nome antigene sperm autoantigenic Protein 17
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Mouse
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Numero amminoacido 1 to 151
Purificazione purified by Protein A chromatography
Sequenza MSIPFSNTHYRIPQGFGNLLEGLTREILREQPDNIPAFAAAYFESLLEKREKTNFDPAEWGSKVEDRFYNNHAFEEQEPPEKSDPKQEESQISGKEEETSVTILDSSEEDKEKEEVAAVKIQAAFRGHIAREEAKKMKTNSLQNEEKEENK
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,2.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI