Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-SP2 Mouse Polyclonal Antibody
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: SP2 (Sp2 transcription factor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 µg 50 µG USBI133735
Codice articolo fornitore: 133735
Codice articolo locale: USBI133735
Specifiche
Antigene SP2
Nome antigene Sp2 transcription factor
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Mouse
Isotipo IgG
Western blot Yes
Purificazione purified by Protein A chromatography
Sequenza MAATAAVSPSDYLQPAASTTQDSQPSPLALLAATCSKIGPPAVEAAVTPPAPPQPTPRKLVPIKPAPLPLSPGKNSFGILSSKGNILQIQGSQLSASYPGGQLVFAIQNPTMINKGTRSNANIQYQAVPQIQASNSQTIQVQPNLTNQIQIIPGTNQAIITPSPSSHKPVPIKPAPIQKSSTTTTPVQSGANVVKLTGGGGNVTLTLPVNNLVNASDTGAPTQLLTASCQTGMLNSTRMFLFLAFINVL
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,2.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità