Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-SP100 Rabbit Polyclonal Antibody
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: SP100 (SP100 nuclear antigen)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µl 100 µl USBI133733
Codice articolo fornitore: 133733
Codice articolo locale: USBI133733
Specifiche
Antigene SP100
Nome antigene SP100 nuclear antigen
Reattività Mouse, Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Formato Serum
Sequenza MAGGGGDLSTRRLNECISPVANEMNHLPAHSHDLQRMFTEDQGVDDRLLYDIVFKHFKRNKVEISNAIKKTFPFLEGLRDRDLITNKMFEDSQDSCRNLVPVQRVVYNVLSELEKTFNLPVLEALFSDVNMQEYPDLIHIYKGFENVIHDKLPLQESEEEEREERSGLQLSLEQGTGENSFRSLTWPPSGSPSHAGTTPPENGLSEHPCETEQINAKRKDTTSDKDDSLGSQQTNEQCAQKAEPTESCEQIAVQVNNGDAGREMPCPLPCDEESPEAELHNHGIQINSCSVRLVDIKKEKPFSNSKVECQAQARTHHNQASDIIVISSEDSEGSTDVDEPLEVFISAPRSEPVINNDNPLESNDEKEGQEATCSRPQIVPEPMDFRKLSTFRESFKKRVIGQDHDFSESSEEEAPAEASSGALRSKHGEKAPMTSRSTSTWRIPSRKRRFSSSDFSDLSNGEELQETCSSSLRRGSGKED
Forma liquid
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità