Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-SP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A5]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10 μg/ml; Immunochemistry: 1 μg/ml
Type: Primary
Antigen: SP1 (Sp1 transcription factor)
Clonality: monoclonal
Clone: 1A5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBI133731
Codice articolo fornitore: 133731
Codice articolo locale: USBI133731
Specifiche
Antigene SP1
Nome antigene Sp1 transcription factor
Reattività Human, Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 1A5
Host Mouse
Isotipo IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Numero amminoacido 89 to 199
Purificazione purified by Protein A chromatography
Sequenza GTGELDLTATQLSQGANGWQIISSSSGATPTSKEQSGSSTNGSNGSESSKNRTVSGGQYVVAAAPNLQNQQVLTGLPGVMPNIQYQVIPQFQTVDGQQLQFAATGAQVQQ*
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,2.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità