Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Anti-SOX15 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2C1]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 3μg/ml
Type: Primary
Antigen: SOX15 (SRY (sex determining region Y)-box 15)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Human
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBI133717
Codice articolo fornitore: 133717
Codice articolo locale: USBI133717
Specifiche
Antigene SOX15
Nome antigene SRY (sex determining region Y)-box 15
Reattività Human
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 2C1
Host Mouse
Isotipo IgG2a kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Purificazione purified by Protein A chromatography
Sequenza MALPGSSQDQAWSLEPPAATAAASSSSGPQEREGAGSPAAPGTLPLEKVKRPMNAFMVWSSAQRRQMAQQNPKMHNSEISKRLGAQWKLLDEDEKRPFVEEAKRLRARHLRDYPDYKYRPRRKAKSSGAGPSRCGQGRGNLASGGPLWGPGYATTQPSRGFGYRPPSYSTAYLPGSYGSSHCKLEAPSPCSLPQSDPRLQGELLPTYTHYLPPGSPTPYNPPLAGAPMPLTHL*
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,2.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità