Anti-SOCS4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G8]
Fornitore: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOCS4 (suppressor of cytokine signaling 4)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Tetrahymena
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBI133687
Codice articolo fornitore: 133687
Codice articolo locale: USBI133687
Specifiche
Antigene SOCS4
Nome antigene Suppressor of Cytokine Signaling 4
Reattività Human, Tetrahymena
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone 2G8
Host Mouse
Isotipo IgG2b kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Purificazione purified by Protein A chromatography
Sequenza MAENNENISKNVDVRPKTSRSRSADRKDGYVWSGKKLSWSKKSESYSDAETVNGIEKTEVSLRNQERKHSCSSIELDLDHSCGHRFLGRSLKQKLQDAVGQCFPIKNCSSRHSSGLPSKRKIHISELMLDKCPFPPRSDLAFRWHFIKRHTAPINSKSDEWVSTDLSQTELRDGQLKRRNMEENINCFSHTNVQPCVITTDNALCREGPMTGSVMNLVSNNSIEDSDMDSDDEILTLCTSSRKRNKPKWDLDDEILQLETPPKYHTQIDYVHCLVPDLLQINNNPCYWGVMDKYAAEALLEGKPEGTFLLRDSAQEDYLFSVSFRRYSRSLHARIEQWNHNFSFDAHDPCVFHSPDITGLLEHYKDPSACMFFEPLLSTPLIRTFPFSLQHICRTVICNCTTYDGIDALPIPSSMKLYLKEYHYKSKVRVLRIDAPEQQC
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,2.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI