Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.

Anti-FLAG Mouse monoclonal antibody unconjugated

Fornitore: MédiMabs
Type: Tag
Antigen: FLAG
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Taglia Codice catalogo VWR Quantità
100 µG 100 µg MEDMMM-0155
Codice articolo fornitore: MM-0155
Codice articolo locale: MEDMMM-0155

Specifiche

Temperatura di conservazione Cool
Antigene FLAG
Temperatura di spedizione Ice
Host Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Isotipo IgG1
Assorbimento incrociato none
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità