Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.

Anti-IKBKG Mouse monoclonal antibody unconjugated

Fornitore: MédiMabs
Type: Primary
Antigen: IKBKG (inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase gamma)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Zebrafish




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG MEDMMM-0150-P
Codice articolo fornitore: MM-0150-P
Codice articolo locale: MEDMMM-0150-P

Specifiche

Antigene IKBKG
Nome antigene Inhibitor Of Kappa Light Polypeptide Gene Enhancer in B-cells, kinase gamma
Reattività Zebrafish
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Mouse
Isotipo IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Assorbimento incrociato none
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità