Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-HMCES Rat Monoclonal Antibody [clone: HMC-MA01]

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Dot Blot: 1:5000

Type: Primary
Antigen: HMCES (5-hydroxymethylcytosine (hmC) binding, ES cell-specific)
Clonality: Monoclonal
Clone: HMC-MA01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:



Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µl 100 µl USBI045667
Codice articolo fornitore: 045667
Codice articolo locale: USBI045667

Specifiche

Antigene HMCES
Nome antigene 5-hydroxymethylcytosine (hmC) binding, ES cell-specific
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone HMC-MA01
Host Rat
Isotipo IgG1 kappa
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Concentrazione 0,5 mg/ml
Purificazione purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione 0,1M Tris-glycine, pH 7,4, 150mM NaCl, 0,05% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Applicazioni testate Dot Blot
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità