Anti-HMCES Rat Monoclonal Antibody [clone: AB3/63.3]
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: Dot Blot: 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: HMCES (5-hydroxymethylcytosine (hmC) binding, ES cell-specific)
Clonality: Monoclonal
Clone: AB3/63.3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 µg 100 µG USBI045666
Codice articolo fornitore: 045666
Codice articolo locale: USBI045666
Specifiche
Antigene HMCES
Nome antigene 5-hydroxymethylcytosine (hmC) binding, ES cell-specific
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Monoclonal
Tipo anticorpo Primary
Clone AB3/63.3
Host Rat
Isotipo IgG2a kappa
ImmunoChemistry Yes
Concentrazione 0,5 mg/ml
Purificazione purified by Protein G chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione 0,1M Tris-glycine, pH 7,4, 150mM NaCl, 0,05% sodium azide.
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Applicazioni testate Dot Blot
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI