Anti-XAF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fornitore: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Type: Primary
Antigen: XAF1 (XIAP associated factor 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 µl 200 µl USBI043911-BIOTIN
Codice articolo fornitore: 043911-BIOTIN
Codice articolo locale: USBI043911-BIOTIN
Specifiche
Antigene XAF1
Nome antigene XIAP associated factor 1
Reattività Mouse
Coniugazione Biotin
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Numero amminoacido 166 to 194
Epitopo internal
Purificazione purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,2
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI