Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-SFT2D2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SFT2D2 (SFT2 domain containing 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 µl 200 µl USBI041636-HRP
Codice articolo fornitore: 041636-HRP
Codice articolo locale: USBI041636-HRP

Specifiche

Antigene SFT2D2
Nome antigene SFT2 domain containing 2
Reattività Human
Coniugazione HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Numero amminoacido 1 to 30
Epitopo N-terminal
Purificazione purified by Protein A chromatography
Form liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,2
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI