Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-SERPINI2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: SERPINI2 (serpin peptidase inhibitor, clade I (pancpin), member 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 µl 200 µl USBI041592-FITC
Codice articolo fornitore: 041592-FITC
Codice articolo locale: USBI041592-FITC

Specifiche

Antigene SERPINI2
Nome antigene Serpin peptidase inhibitor, clade I, member 2
Reattività Human
Coniugazione FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Numero amminoacido 374 to 401
Epitopo C-terminal
Purificazione purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Applicazioni testate Fluoresence ELISA
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità