Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-SERINC2 Rabbit Polyclonal Antibody (APC (Allophycocyanin))

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: SERINC2 (serine incorporator 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human




 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 µl 200 µl USBI041569-APC
Codice articolo fornitore: 041569-APC
Codice articolo locale: USBI041569-APC

Specifiche

Antigene SERINC2
Nome antigene Serine Incorporator 2
Reattività Human
Coniugazione APC (Allophycocyanin)
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Numero amminoacido 288 to 316
Epitopo internal
Purificazione purified by Protein A chromatography
Form liquid
Tampone di conservazione PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Applicazioni testate Fluoresence ELISA
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI