Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-MTG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MTG1 (mitochondrial ribosome-associated GTPase 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human



Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 µl 200 µl USBI038653-BIOTIN
Codice articolo fornitore:: 038653-BIOTIN
Codice articolo locale:: USBI038653-BIOTIN

Specifiche

Antigene MTG1
Nome antigene mitochondrial ribosome-associated GTPase 1
Reattività Human
Coniugazione Biotin
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
Numero amminoacido 115 to 143
Epitopo internal
Purificazione purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Storage Buffer PBS, pH 7,2
Storage temperature Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità