Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Anti-MTCH2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fornitore: US Biological
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Immunochemistry: 1:50-100
Do not freeze!

Type: Primary
Antigen: MTCH2 (mitochondrial carrier 2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse



Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
200 µl 200 µl USBI038651-FITC
Codice articolo fornitore:: 038651-FITC
Codice articolo locale:: USBI038651-FITC

Specifiche

Antigene MTCH2
Nome antigene mitochondrial carrier 2
Reattività Mouse, Human
Coniugazione FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Primary
Host Rabbit
Isotipo IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
Numero amminoacido 82 to 111
Epitopo N-terminal
Purificazione purified by Protein A chromatography
Forma liquid
Storage Buffer PBS, pH 7,2, contains ~0,09% sodium azide
Storage temperature Cool
Temperatura di spedizione Ice
Applicazioni testate Fluoresence ELISA
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità