Rabbit Anti-Mouse IgM µ Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Secondary Rabbit Anti-IgM (mu chain) Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgM µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope: µ-chain
Host: Rabbit
Isotype: IgM
Reactivity: Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
1,5 mg 1.500 µG ROCK610-4207
Codice articolo fornitore: 610-4207
Codice articolo locale: ROCK610-4207
Specifiche
Antigene IgM µ
Nome antigene IgM µ
Reattività Mouse
Coniugazione FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Rabbit
Isotipo none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Concentrazione 1,5 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formato Antibody fraction
Assorbimento incrociato non
Immunogeno Mouse IgM mu heavy chain
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma Lyophilized
Tampone di conservazione 0,125 M Sodium Borate, 0,075 M Sodium Chloride, 0,005 M EDTA, pH 8.0, 0,01% (w/v) Sodium Azide, Immunoglobulin and Protease free
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI