Goat Anti-Mouse IgG F(ab')2 Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Fornitore: Rockland Immunochemical
Secondary Goat Anti-IgG F(ab')2 Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: F(ab')2
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Ricorda le credenziali su questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
2 mg 2 mg ROCK610-1904
Specifiche
Antigene IgG F(ab')2
Nome antigene IgG F(ab')2
Reattività Mouse
Coniugazione Texas Red®
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Goat
Isotipo none
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Immunoprecipitazione Yes
Immunofluorescenza Yes
Spostamento su gel Yes
Citometria a flusso Yes
ChIP Yes
Neutralizzazione Yes
Concentrazione 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formato Antibody fraction
Assorbimento incrociato non
Immunogeno Mouse IgG F(ab')2 fragment
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma Lyophilized
Tampone di conservazione 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide, 10 mg/ml Bovine Serum Albumin, Immunoglobulin and Protease free
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità