Goat Anti-Mouse IgG (H+L) Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Secondary Goat Anti-IgG (H&L) Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: ELISA: 1:100000 - 1:500000; Western Blot: 1:10000 - 1:50000; Immunochemistry: 1:5000 - 1:25000; Other Dilution: User Optimized
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
2 mg 2 mg ROCK610-1119
Codice articolo fornitore:: 610-1119
Codice articolo locale:: ROCK610-1119
Specifiche
Antigene IgG (H+L)
Nome antigene IgG (H+L)
Reattività Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Goat
Isotipo none
Western Blot Yes
ELISA Yes
Immunochimica Yes
Immunoprecipitazione Yes
Immunofluorescenza Yes
Spostamento su gel Yes
Citometria a flusso Yes
ChIP Yes
Neutralizzazione Yes
Concentrazione 8,6 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Assorbimento incrociato hum
Immunogeno Mouse IgG whole molecule
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Storage Buffer 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide", Immunoglobulin and Protease free
Storage temperature Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità