Goat Anti-Mouse IgG F(c) Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Anti-Mouse IgG F(c) fragment is suitable for use in immunoelectrophoresis, western-blot, competitive western-blot, ELISA and competitive ELISA assays. Specific conditions for reactivity and signal detection should be optimized by the end user.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: F(c)
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Taglia Conf Codice catalogo VWR Quantità
2 mg 2 mg ROCK610-1103
Codice articolo fornitore: 610-1103
Codice articolo locale: ROCK610-1103
Specifiche
Antigene IgG F(c)
Nome antigene IgG F(c)
Reattività Mouse
Coniugazione Unconjugated
Clonabilità Polyclonal
Tipo anticorpo Secondary
Host Goat
Isotipo none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Concentrazione 2,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Formato Antibody fraction
Assorbimento incrociato non
Immunogeno Anti-Mouse IgG F(c) fragment was produced by repeated immunization with Mouse IgG F(c) fragment in goat.
Purificazione purified by immunoaffinity chromatography
Forma Liquid (sterile filtered)
Tampone di conservazione 0,02 M Potassium Phosphate, 0,15 M Sodium Chloride, pH 7,2, 0,01% (w/v) Sodium Azide,
Temperatura di conservazione Cool
Temperatura di spedizione Ice
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità